[EN]SUCROSE TOTAL ORGANIC 0.5 MG/L C USP 1 * 125 mL
Catalog # REGEISTOC1185
Supplier: REAGECON
Frequently Bought Together
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Supplier: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Supplier: Merck
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
Laborschalen
Supplier: KARTELL
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Supplier: VWR Chemicals
Pufferlösung, Ready to Use
Supplier: WTW
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Supplier: VWR Chemicals
pH Pufferlösungen, DuraCal
Supplier: HAMILTON BONADUZ