AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Erlenmeyer flasks, narrow neck
250 ml, 140 mm, 85 mm, 34 mm
Katalognr. SCER94206005
Anbieter:   DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Katalognr. SCER94206005
Anbieter:  DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks, narrow neck
250 ml, 140 mm, 85 mm, 34 mm
Preis
SFr. 43.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, KIMAX®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With graduation.
 : DIN ISO 1773
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    140 mm
  • Seq:
    02
  • Hals I-Ø:
    34 mm