ANTIFECT AF (N) DESINFEKTION, 5 x 2L 1 * 10 L
Katalognr. SCUE180831
Anbieter: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Glycerin ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens, redestilliert
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Membranfilter, Typ 113
Anbieter: Sartorius
Vorgewogene Trockennährböden in Sachets
Anbieter: VWR Chemicals