Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™ | Avantor

Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™

40, 125 mm
Katalognr. WHAT9892-128
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Katalognr. WHAT9892-128
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™

40, 125 mm

Preis
SFr. 436.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Easily fits into conical funnels.

  • High quality and consistency
  • Easy to use
Technische Daten
  • Sorte:
    40
  • Seq:
    06
  • Größe:
    125 mm
  • Cat. No.:
    WHAT9892-128
  • Aschegehalt:
    0,007%
  • Stärke:
    215 µm
  • Gewicht:
    85 g/m²