[EN]L-ALANINE (3-13C, 99% 2-D, 96%) 1 * 1 g
Katalognr. CAMBCDLM-8649-1
Anbieter: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
[EN]L-ALANINE (3-13C, 99% 2-D, 96%) 1 * 1 g
Katalognr. CAMBCDLM-8649-1
Anbieter: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Dichlormethan, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, J.T.Baker®
Anbieter: Avantor
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥99,5%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
Anbieter: VWR Chemicals
tert-Butylmethylether, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Anbieter: Merck
Diethylether wasserfrei, 99,7% 1 * 1 L
Anbieter: Merck
Ethanol 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
tert.-Butylmethylether wasserfrei, 99,8% 1 * 1 L
Anbieter: Merck
Isoamylalkohol, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
N,N-Dimethylformamid 99+%, reinst
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Wasser, CHROMASOLV™ für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
n-Octan ≥98%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in Wasser für die HPLC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Glycerin 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Dodecyltrimethylammoniumbromid, Supelco®
Anbieter: Merck