Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Contact Slides, VWR®

Contact Slides für die Gesamtkeimzahl (Agartyp: PCA + TTC + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren) und für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen (Agartyp: Rose Bengal CAF Agar + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren), 20 Tests
Contact Slides, VWR®
Katalognr. 525272V
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Contact Slides, VWR®
Contact Slides, VWR®

Contact Slides für die Gesamtkeimzahl (Agartyp: PCA + TTC + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren) und für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen (Agartyp: Rose Bengal CAF Agar + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren), 20 Tests

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 39.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 Tests
Product Details & Documents

Flexible Objektträger für Oberflächen und Flüssigkeiten zum einfachen und effektiven mikrobiologischen Monitoring, sowie für die Hygienekontrolle von Oberflächen und Flüssigkeiten.

  • Zwei Tests mit einem Nährbodenträger: Jeder Nährbodenträger wird entweder mit dem gleichen Agar auf beiden Seiten oder mit unterschiedlichen Agars auf jeder Seite beschichtet.
  • Lange Haltbarkeit: 9 Monate ab Produktionsdatum
  • Die klaren Anweisungen ermöglichen eine einfache Bewertung der mikrobiologischen Oberflächenkontamination von Flüssigkeiten (niedrig, mittel oder hoch)
  • Speziell formuliert für die Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefe und Schimmelpilzen, Enterobakterien, E. coli und Coliformen
  • Einfach außerhalb des Labors zu verwenden und zu transportieren, um Oberflächen von Produktionsanlagen zu kontrollieren
  • Einfache Handhabung dank Schraubverschluss
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    20 Tests
  • Bezeichnung:
    Contact Slides für die Gesamtkeimzahl (Agartyp: PCA + TTC + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren) und für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen (Agartyp: Rose Bengal CAF Agar + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren)

Technische Daten

Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Einlagen serienmäßig (max.)
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 390-0384
    INCU-Line® IL 10 mit durchsichtigem Fenster
    __
    1 (2)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’120.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Einlagen serienmäßig (max.)
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 390-0385
    INCU-Line® IL 10 mit eingefärbtem Plexiglas®-Fenster
    __
    1 (2)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’120.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 390-0386
    Röhrchengestell für Dip Slides (Eintauchnährböden), 2×6 Positionen, Ø 32 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 74.70