AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer | Avantor
Pulverprobenehmer
Probenkammer, 150 ml, Edelstahl 316L, 1500 mm
Katalognr. SAMP1035P-150
Anbieter:   Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Katalognr. SAMP1035P-150
Anbieter:  Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Pulverprobenehmer
Probenkammer, 150 ml, Edelstahl 316L, 1500 mm
Preis
SFr. 794.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der Pulverprobenehmer ist speziell für große Volumina in großen Tiefen konzipiert.
  • Einstellbare Länge und Design mit glänzender Oberfläche
  • Extrem starke und robuste Verlängerungsstangen
Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Probenkammer, 150 ml
  • Länge:
    1500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    02