Assistent® Bürsten für Kolben
Pferdehaar, 140 mm, 100 mm, Draht, 500 mm
Katalognr. HECH91120000020
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Gerade Rosshaarbürsten mit verzinktem Eisengewindegriff.
Technische Daten
- Borstenmaterial:Pferdehaar
- Bürstenkopf Ø:100 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Seq:02
- Gesamtlänge:500 mm
- Bürstenkopf-Länge:140 mm