AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Weiß
Catalog # 630-3489
Supplier:   Epredia
Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Catalog # 630-3489
Supplier:  Epredia
Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Objektträger, SuperFrost®, Menzel Gläser
Weiß
Price
6.20 SFr.
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Aus extra-weißem Glas hergestellt, sauber gewaschen und poliert.
  • Zur Kennzeichnung und Farbcodierung mit Beschriftungsfeldern in 7 Standardfarben erhältlich
  • Beschriftungsfeld ist gegen alle üblichen Lösungsmittel resistent
  • Durch das extra dicke Beschriftungsfeld wird ein Kleben oder Zerkratzen der Gläser verhindert
Geeignen für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD).
Complies with ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I.
Packaging: In Kartonschachteln mit 50.
Specifications
  • Farbe:
    Weiß