Zubehör
3-Wege Ventilsystem, M24×1,5, 3-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Katalognr. HUBE343308
Anbieter: HUBER
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:3-Wege Ventilsystem, M24×1,5
- Seq:23
- Für:3-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.