AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör
2-Wege Ventilsystem, M24×1,5, 2-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Katalognr. HUBE343306
Anbieter:   HUBER
Zubehör
Katalognr. HUBE343306
Anbieter:  HUBER
Zubehör
2-Wege Ventilsystem, M24×1,5, 2-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Preis
798.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    2-Wege Ventilsystem, M24×1,5
  • Seq:
    22
  • Für:
    2-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
    Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.