AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
5-Wege Ventilsystem, M16×1, 5-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Katalognr. HUBE343305
Anbieter:   HUBER
Zubehör
Katalognr. HUBE343305
Anbieter:  HUBER
Zubehör
5-Wege Ventilsystem, M16×1, 5-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Preis
1 160.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    5-Wege Ventilsystem, M16×1
  • Seq:
    17
  • Für:
    5-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
    Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.