Zubehör
5-fach Verteiler, M16×1, 5-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Codice catalogo HUBE341892
Nome del fornitore: HUBER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Bezeichnung:5-fach Verteiler, M16×1
- Seq:16
- Für:5-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.