Zubehör
4-Wege Ventilsystem, M38×1,5, 4-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Katalognr. HUBE343331
Anbieter: HUBER
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:4-Wege Ventilsystem, M38×1,5
- Seq:15
- Für:4-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..