AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
4-fach Verteiler, M38×1,5, 4-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich. Zur direkten Montage am Gerät wird zusätzlich ein Anschlusswinkel benötigt.
Katalognr. HUBE343235
Anbieter:   HUBER
Zubehör
Katalognr. HUBE343235
Anbieter:  HUBER
Zubehör
4-fach Verteiler, M38×1,5, 4-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich. Zur direkten Montage am Gerät wird zusätzlich ein Anschlusswinkel benötigt.
Preis
SFr. 955.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    4-fach Verteiler, M38×1,5
  • Seq:
    12
  • Für:
    4-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich. Zur direkten Montage am Gerät wird zusätzlich ein Anschlusswinkel benötigt.