Zubehör
3-fach Verteiler, M30×1,5, 3-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich. Zur direkten Montage am Gerät wird zusätzlich ein Anschlusswinkel benötigt.
Katalognr. HUBE342639
Anbieter: HUBER
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:3-fach Verteiler, M30×1,5
- Seq:07
- Für:3-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich. Zur direkten Montage am Gerät wird zusätzlich ein Anschlusswinkel benötigt.