AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
3-Wege Ventilsystem, M16×1, 3-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Katalognr. HUBE343295
Anbieter:   HUBER
Zubehör
Katalognr. HUBE343295
Anbieter:  HUBER
Zubehör
3-Wege Ventilsystem, M16×1, 3-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Preis
741.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    3-Wege Ventilsystem, M16×1
  • Seq:
    04
  • Für:
    3-Wege Ventilsystem mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
    Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.