Zubehör
4-fach Verteiler, M16×1, 4-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.
Katalognr. HUBE341871
Anbieter: HUBER
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:4-fach Verteiler, M16×1
- Seq:03
- Für:4-fach Verteiler mit universeller Montagehalterung zur Wandmontage. Zur Verbindung von Verteiler und Temperiergerät ist ein Temperierschlauch in entsprechender Länge erforderlich.
Hinweis: Der Verteiler darf nicht am Gerät montiert werden.