Zubehör
2-fach Verteiler, M16×1, 2-fach Verteiler und Temperiergerät sollten mit einem Temperierschlauch in entsprechender Länge verbunden werden. Universelle Montagehalterung zur Fixierung im Lieferumfang enthalten. Zur direkten Montage am Gerät wird zusätzlich ein Anschlusswinkel benötigt.
Katalognr. HUBE337657
Anbieter: HUBER
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:2-fach Verteiler, M16×1
- Seq:01
- Für:2-fach Verteiler und Temperiergerät sollten mit einem Temperierschlauch in entsprechender Länge verbunden werden. Universelle Montagehalterung zur Fixierung im Lieferumfang enthalten. Zur direkten Montage am Gerät wird zusätzlich ein Anschlusswinkel benötigt.