Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Messkolben, trapezform, DIN-A, mit NSPolystopfen, 2ml, blau graduiert NS 7/16 Tolerance±0.025 ml DIN EN ISO 1042 1 * 10 ST
Katalognr. WITG3.669.001.BL
Anbieter:
witeg Labortechnik
Bild vergrößern
Messkolben, trapezform, DIN-A, mit NSPolystopfen, 2ml, blau graduiert NS 7/16 Tolerance±0.025 ml DIN EN ISO 1042 1 * 10 ST
Katalognr. WITG3.669.001.BL
Anbieter:
witeg Labortechnik
Frequently Bought Together
VWR® Messkolben, Klasse A, Glas, Klar, NS-Kunststoffstopfen
Anbieter: VWR Collection
VWR® Messkolben, Klasse A, Glas, Braunglas, NS-Kunststoffstopfen
Anbieter: VWR Collection
Sicherheits-Spülflasche, Weithals, entlüftet, LaboPlast®
Anbieter: BURKLE
VWR®, Halterung für Handschuhboxen
Anbieter: VWR Collection
Wasser, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Büretten, gerader Hahn
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas
Anbieter: VWR Collection
Sulphate reducing bacteria test kit
Anbieter: DIMANCO