AuftragsverfolgungKontakt
DIN adapters for electrodes | Avantor
DIN adapters for electrodes
DIN 19262 adapter for LE407 / LE409 / LE420 / LE422 / LE427
Katalognr. METT30403890
Anbieter:   Mettler - Toledo
DIN adapters for electrodes
Katalognr. METT30403890
Anbieter:  Mettler - Toledo
DIN adapters for electrodes
DIN 19262 adapter for LE407 / LE409 / LE420 / LE422 / LE427
Preis
SFr. 38.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These adapters will allow the LE electrodes with BNC to connect to meters with DIN.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    DIN 19262 adapter for LE407 / LE409 / LE420 / LE422 / LE427