Robust Temperature Bottle Data Loggers, EBI 12-T46X
±0,8 °C (–40…0 °C), 0,01 °C
Product Details & Documents
Dieser Datenlogger wurde für die Überwachung des Innen- und Außenbereichs von Flaschen oder Dosen entwickelt und ist für die Validierung von Herstellungsprozessen unverzichtbar. Die zentrale Axialsonde misst die Innentemperatur genau, während der seitliche Sensor die Außentemperatur der Verpackung erfasst. Die erfassten Daten ermöglichen eine genaue Analyse der Dauer der Temperaturbelastung. Dieser Logger ist für seine Langlebigkeit und hohe Genauigkeit bekannt und ein zuverlässiges Werkzeug in der Qualitätssicherung.
- Großer Messbereich: –55 bis +140 °C
- Hochwertiger PT1000-Sensor (Klasse A)
- Starrer, externer Temperatursensor: Ø 6 mm, unterschiedliche Längen
- Zweiter externer Sensor
- Robuste IP 68 Schutzklasse: wasser- und dampfdicht
- M 10 Gewinde am externen Sensor
Dieser Datenlogger ist für die Überwachung der Innen- und Außentemperaturen von Getränkeflaschen oder -dosen konzipiert und daher unverzichtbar für die Validierung von Lebensmittelproduktionsprozessen. Die zentrale axiale Sonde misst die Temperatur im Inneren des Produkts, während der seitliche Sensor die Außenumgebung überwacht. Diese doppelte Messfunktion steigert die Produktionseffizienz, indem sie detaillierte Daten zur Temperaturbelastung liefert. Ausgestattet mit einem PT1000-Sensor der Klasse A, einer Werkskalibrierung und einem einstellbaren Intervallbereich von 1 Sekunde bis 24 Stunden bietet der Logger einen weiten Messbereich von −55 bis +150 °C und gewährleistet so eine hohe Genauigkeit und Langlebigkeit in der Qualitätssicherung.
Kalibrierpunkte: –20 °C, 0 °C, +60 °C, und +134 °C
Delivery information: Lieferung mit 1× EBI 12-T46×, 1× Werkskalibrierzertifikat, Handbuch.
Documents
Data Loggers - On The Safe Side with Validated Processes Pasteurisation Control Testing the Storage Life of Food (DE).pdf Pasteurization Control.pdf
Application Notes
Professional Data Logger for Validation, Routine Control and Process Monitoring.pdf Professional Data Loggers Validation and Process Monitoring (DE).pdf Validation and Process Monitoring EBI11-12 (DE).pdf Validation and Process Monitoring Food (DE).pdf
Additional Product Details
Professional Dataloggers
Product Literature
Technische Daten
- Messbereich:T: –55...+140 °C
- Auflösung:0,01 °C
- Bezeichnung:EBI 12-T465 Datenlogger für hohe Temperaturen für Flaschen; 48Ø×24H mm, Fühlerlänge: 300 mm
- Seq:05
- Genauigkeit:±0,3 °C (0…+140 °C)
±0,8 °C (–40…0 °C) - Cat. No.:EBRO1340-6627
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:2×13920
- Speicher-Intervalle:1 s bis 24 h
- Modell:EBI 12-T465
- Batterien:Lithium, 2× BR1225A, 3 V vom Benutzer austauschbar
- Gewicht:110 g
- Schutzart:IP 68
- Sensor:PT1000, Klasse A
Axial, stumpf, M10-Gewinde, 1 externer Temperaturfühler, Ø 6 mm, 300 mm
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.GenauigkeitAuflösungMessbereichBezeichnungVerfügbarkeitPreis
- EBRO1340-6601-0100±0,3 °C (0…105 °C)
±0,5 °C (–90 …–40 °C)0,01 °CT: –90…+105 °CEBI 12-T101, Datenlogger für Reinigungs- und Desinfektionsgerät; Kalibrierpunkte –20 °C, 0 °C und +60 °CEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’930.00 - EBRO1340-6658±0,1 (0…140 °C)
±20 mbar0,01 °C
1 mbarT: 0…140 °C
P: 1…4000 mbarEBI 12-TP237, Temperatur- und Druckdatenlogger, Kalibrierpunkte 0 °C, +60 °C und +134 °C; 100 mbar und 3100 mbar (bei +25 °C); 3100 mbar (bei +134 °C)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’850.00
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 620-1693Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-RingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 226.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- EBRO1100-0130Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-Ring, 1× Aufdrehhilfe EBI 12Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 322.00
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



