AuftragsverfolgungKontakt
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
EBI 12-T210, high temperature data logger, 50 mm probe length, T: –55…+150 °C, ±0,1 °C (0…+150 °C);
±0,2 °C (–40…0 °C);
±0,5 °C (–55…–40 °C), 0,01 °C
Katalognr. EBRO1340-6602
Anbieter:   EBRO
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
Katalognr. EBRO1340-6602
Anbieter:  EBRO
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T210
EBI 12-T210, high temperature data logger, 50 mm probe length, T: –55…+150 °C, ±0,1 °C (0…+150 °C);
±0,2 °C (–40…0 °C);
±0,5 °C (–55…–40 °C), 0,01 °C
Preis
SFr. 3’500.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The EBRO EBI 12-T210 is your reliable partner for temperature and pressure monitoring in the pharmaceutical industry.
  • Wide measuring range: –55 to +150 °C
  • High-quality PT1000 sensor (class A)
  • Rigid, external temperature sensor: Ø 3, 50 or 75 mm long
  • Robust IP68 protection class: waterproof and vapour-tight
With an extended measuring range, high-precision PT1000 sensor, and IP68 protection, it ensures accurate monitoring even in demanding environments like autoclaves. Perfect for safe and efficient processes.
The EBRO EBI 12-T210 is a versatile temperature and pressure data logger designed for critical applications in the pharmaceutical industry. With a wide measuring range of –55 to +150 °C and precise PT1000 sensor, it ensures reliable monitoring during sterilisation, lyophilisation, and other demanding processes. The device is IP68-rated, allowing use in harsh environments like autoclaves. Its robust construction guarantees accurate data collection, making it ideal for ensuring compliance with stringent regulatory standards in laboratory and production settings. Perfect for quality assurance and process validation.
Dimensions: Ø48×24H mm, probe length 50 or 75 mm
Calibration points: –20, 0, +60 and +134 °C
Delivery information: Includes 1× EBI 12-T21x, 1× factory calibration certificate, manual.
Technische Daten
  • Messbereich:
    T: –55…+150 °C
  • Auflösung:
    0,01 °C
  • Bezeichnung:
    EBI 12-T210, high temperature data logger, 50 mm probe length
  • Seq:
    01
  • Genauigkeit:
    ±0,1 °C (0…+150 °C);
    ±0,2 °C (–40…0 °C);
    ±0,5 °C (–55…–40 °C)
  • Batterien:
    Lithium, 2× BR1225A, 3 V user-replaceable
  • Gewicht:
    90 g
  • Schutzart:
    IP68
  • Cat. No.:
    EBRO1340-6602
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    27840
  • Speicher-Intervalle:
    1 s - 24 h
  • Modell:
    EBI 12-T210
  • Sensor:
    PT1000, class A
    Radial, 1 external temperature, probe, Ø 3 mm, 50 or 75 mm length
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Genauigkeit
    Auflösung
    Messbereich
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • EBRO1340-6658
    ±0,1 (0…140 °C)
    ±20 mbar
    0,01 °C
    1 mbar
    T: 0…140 °C
    P: 1…4000 mbar
    EBI 12-TP237, Temperatur- und Druckdatenlogger, Kalibrierpunkte 0 °C, +60 °C und +134 °C; 100 mbar und 3100 mbar (bei +25 °C); 3100 mbar (bei +134 °C)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’850.00
  • EBRO1340-6601-0100
    ±0,3 °C (0…105 °C)
    ±0,5 °C (–90 …–40 °C)
    0,01 °C
    T: –90…+105 °C
    EBI 12-T101, Datenlogger für Reinigungs- und Desinfektionsgerät; Kalibrierpunkte –20 °C, 0 °C und +60 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 620-1693
    Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-Ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 226.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • EBRO1100-0130
    Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-Ring, 1× Aufdrehhilfe EBI 12
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 322.00