AuftragsverfolgungKontakt
Echinocandin B | Avantor
Echinocandin B
5 mg
Katalognr. CAYM25520-5
Anbieter:   Cayman Chemical
Echinocandin B
Katalognr. CAYM25520-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  
Echinocandin B
Echinocandin B
5 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’970.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Echinocandin B inhibits 1,3-β glucan synthase; inhibits incorporation of radiolabeled glucose into alkali-insoluble glucan by S. cerevisiae spheroplasts; inhibits growth of C. albicans in vitro (MIC = 3.9 µg/ml after 2 days)
  • An echinocandin antifungal
  • Stability: ≥2 years
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 mg
  • Cat. No.:
    CAYM25520-5
  • CAS Nr.:
    54651-05-7
  • Form:
    Powder
  • Purity:
    >95%
  • Lagerbedingungen:
    Freezer
  • Protein/Peptid-Name:
    Echinocandin B