AuftragsverfolgungKontakt
Contact Slides, VWR®
Contact Slides, VWR®
Contact Slides für die Gesamtkeimzahl (Agartyp: PCA + TTC + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren) und Enterobakterien (Agartyp: VRBG + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren), 20
Catalog # 525262V
Supplier:   VWR Chemicals
Contact Slides, VWR®
Catalog # 525262V
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Contact Slides, VWR®
Contact Slides, VWR®
Contact Slides für die Gesamtkeimzahl (Agartyp: PCA + TTC + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren) und Enterobakterien (Agartyp: VRBG + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren), 20
CAS Number:  
Price
SFr. 39.00
Log in for availability
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Flexible Objektträger für Oberflächen und Flüssigkeiten zum einfachen und effektiven mikrobiologischen Monitoring, sowie für die Hygienekontrolle von Oberflächen und Flüssigkeiten.
  • Zwei Tests mit einem Nährbodenträger: Jeder Nährbodenträger wird entweder mit dem gleichen Agar auf beiden Seiten oder mit unterschiedlichen Agars auf jeder Seite beschichtet.
  • Lange Haltbarkeit: 9 Monate ab Produktionsdatum
  • Die klaren Anweisungen ermöglichen eine einfache Bewertung der mikrobiologischen Oberflächenkontamination von Flüssigkeiten (niedrig, mittel oder hoch)
  • Speziell formuliert für die Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefe und Schimmelpilzen, Enterobakterien, E. coli und Coliformen
  • Einfach außerhalb des Labors zu verwenden und zu transportieren, um Oberflächen von Produktionsanlagen zu kontrollieren
  • Einfache Handhabung dank Schraubverschluss
Specifications
Specifications
  • VE:
    20
  • Bezeichnung:
    Contact Slides für die Gesamtkeimzahl (Agartyp: PCA + TTC + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren) und Enterobakterien (Agartyp: VRBG + Desinfektionsmittel-Neutralisatoren)
Specifications
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Typ
    Bezeichnung
    Einlagen serienmäßig (max.)
    Availability
    Price
  • 390-0384
    INCU-Line® IL 10 mit durchsichtigem Fenster
    __
    1 (2)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’120.00
Product Information
  • Catalog #
    Typ
    Bezeichnung
    Einlagen serienmäßig (max.)
    Availability
    Price
  • 390-0385
    INCU-Line® IL 10 mit eingefärbtem Plexiglas®-Fenster
    __
    1 (2)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’120.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 390-0386
    Röhrchengestell für Dip Slides (Eintauchnährböden), 2×6 Positionen, Ø 32 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 74.70