AuftragsverfolgungKontakt
Contact Slides, VWR®
Contact Slides, VWR®
Contact slides for total bacterial count (agar type: PCA + TTC + disinfectant neutralisers) and for the detection of E. coli and coliform (agar type: chromogenic and selective medium that allows the detection of E. coli and differentiation from other enterobacteria). Note Minimum Order Quantity is 50 pieces, 20
Contact Slides, VWR®
Katalognr. 525392V
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Contact Slides, VWR®
Contact Slides, VWR®
Contact slides for total bacterial count (agar type: PCA + TTC + disinfectant neutralisers) and for the detection of E. coli and coliform (agar type: chromogenic and selective medium that allows the detection of E. coli and differentiation from other enterobacteria). Note Minimum Order Quantity is 50 pieces, 20
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 39.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Flexible Objektträger für Oberflächen und Flüssigkeiten zum einfachen und effektiven mikrobiologischen Monitoring, sowie für die Hygienekontrolle von Oberflächen und Flüssigkeiten.
  • Zwei Tests mit einem Nährbodenträger: Jeder Nährbodenträger wird entweder mit dem gleichen Agar auf beiden Seiten oder mit unterschiedlichen Agars auf jeder Seite beschichtet.
  • Lange Haltbarkeit: 9 Monate ab Produktionsdatum
  • Die klaren Anweisungen ermöglichen eine einfache Bewertung der mikrobiologischen Oberflächenkontamination von Flüssigkeiten (niedrig, mittel oder hoch)
  • Speziell formuliert für die Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefe und Schimmelpilzen, Enterobakterien, E. coli und Coliformen
  • Einfach außerhalb des Labors zu verwenden und zu transportieren, um Oberflächen von Produktionsanlagen zu kontrollieren
  • Einfache Handhabung dank Schraubverschluss
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    20
  • Bezeichnung:
    Contact slides for total bacterial count (agar type: PCA + TTC + disinfectant neutralisers) and for the detection of <i>E. coli</i> and coliform (agar type: chromogenic and selective medium that allows the detection of <i>E. coli</i> and differentiation from other enterobacteria). Note Minimum Order Quantity is 50 pieces
Technische Daten
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Einlagen serienmäßig (max.)
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 390-0384
    INCU-Line® IL 10 mit durchsichtigem Fenster
    __
    1 (2)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’120.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Einlagen serienmäßig (max.)
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 390-0385
    INCU-Line® IL 10 mit eingefärbtem Plexiglas®-Fenster
    __
    1 (2)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’120.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 390-0386
    Röhrchengestell für Dip Slides (Eintauchnährböden), 2×6 Positionen, Ø 32 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 74.70