AuftragsverfolgungKontakt
Labormühle, MultiDrive control
MultiDrive control, CH-Stecker
  412-0327
 :   IKA
Labormühle, MultiDrive control
  412-0327
 :  IKA
Labormühle, MultiDrive control
Labormühle, MultiDrive control
MultiDrive control, CH-Stecker
SFr. 5’560.00
1 * 1 ST
Egal ob harte, weiche oder faserige Proben, dieser MultiDrive-Zerkleinerer erfüllt vielfältige Zerkleinerungsaufgaben, sowohl grob als auch fein. Der MultiDrive control mischt und mahlt und ist zudem mit einem Dispergiergefäß und einem Einwegröhrchen ausgestattet.
  • Die Kombination variabler Drehzahlen garantiert eine hervorragende Zerkleinerungsleistung.
  • Ein übersichtliches TFT-Display sorgt für eine benutzerfreundliche Bedienung.
  • Schneider/Schläger aus Edelstahl
  • Hartmetall-Schneidwerk/-Beater für die Mahlkammer.
  • Bürstenloser Motor
  • USB-Schnittstelle und Bluetooth-Display ermöglichen eine einfache Bedienung und Dokumentation.
Die Intervallprogrammierung lässt sich einfach per Knopfdruck aktivieren. Der Intervallbetrieb ist besonders hilfreich beim groben Zerkleinern harter Proben oder für besonders gründliches Mischen. Im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeableitung ermöglicht. Kühlmittel und Probe bleiben dadurch getrennt.
Die Mühle eignet sich für harte (Mohshärte bis 5), trockene und spröde Materialien. Er verfügt über eine Zeitschaltuhr, einen Kühlwasseranschluss an der Mahlkammer und die Möglichkeit, das Mahlgut in der Mahlkammer mit Trockeneis zu kühlen.
Der MultiDrive control bietet Temperaturmessung und Gefäßerkennung mittels RFID. Für temperaturempfindliche Materialien oder für bestimmte geplante Reaktionen kann eine Temperaturbegrenzung zum Schutz vor Überhitzung eingestellt werden.
Die Wiegefunktion ist ebenfalls in den benutzerfreundlichen Arbeitsablauf des MultiDrive control integriert. Das Wiegen erfolgt vor dem Zerkleinern im selben Mischbecher, sodass kein Umfüllen des Inhalts erforderlich ist.
 : IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 31
 : Der IKA MultiDrive BL 2000 T ist ein Gefäß mit Mischmesser und Temperatursensor. Er eignet sich besonders in Kombination mit der IKA MultiDrive-Steuerung zum Nassvermahlen verschiedener Anwendungen wie Fleisch, Wurst, Sojabohnen, Silage und Gemüse. Das Arbeitsprinzip ist Schneiden/Schlagen. Integrierter Temperatursensor. Zuführhärte max. 5 Mohs.
Der IKA MultiDrive DI 2000 T ist ein Behälter mit Rotor-Stator-System und Temperatursensor. Er eignet sich in Kombination mit dem IKA MultiDrive control zum Dispergieren verschiedener Anwendungen, wie z. B. Emulsionen, Joghurt und Extrakten. Das Arbeitsprinzip ist Schneiden/Schlagen. Integrierter Temperatursensor. Zuführhärte max. 5 Mohs.
 : Bitte wählen Sie ein Gefäß; dieses ist als Zubehör erforderlich und muss separat bestellt werden.
 :
 :
  • Bezeichnung:
    MultiDrive control, CH-Stecker
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    412-0327
  • Material des Mahlraums:
    Edelstahl
  • Modell:
    MultiDrive control
  • Stromzufuhr:
    220 - 240/100 - 120 V, 50/60 Hz
  • Nutzvolumen:
    2000 ml
  • Einschaltdauer ein/aus:
    5/10 min
  • B×T×H:
    300×250×450 mm
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    1000/800 W
  • Drehzahlbereich:
    3000–20000 min⁻¹
  • Gewicht:
    10 kg
  • Max. Kornaufgabegröße:
    7 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • 431-0301
    Dispergiergefäße, 2000 ml, Temperaturmessung MultiDrive DI 2000 T
    1 * 1 ST - SFr. 1’470.00
  •  
    Bezeichnung
  • 431-0303
    Mischgefäß, 2000 ml, Temperaturmessung, MultiDrive BL 2000 T
    1 * 1 ST - SFr. 768.00
  •  
    Bezeichnung
  • IKAA20113275
    Ersatz-Filterschaum
    1 * 5 ST - SFr. 26.30