UV/Vis-Standards
UV/VIS-Standard 6, für Wellenlängentests, 1 KIT
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Für die Spektralphotometer-Kalibrierung gemäß europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
- Absorptionskontrolle
- Testen des Auflösungsvermögens
- Streulichttests
- Wellenlängengenauigkeittests
In der Pharmaindustrie ist die regelmäßige Prüfung von UV/VIS-Spektralphotometern gemäß Ph. Eur. obligatorisch. Doch auch in allen anderen Branchen, in denen Forscher UV/VIS-Spektralphotometer verwenden und gemäß GMP-, GLP-, USP- oder ISO-Richtlinien arbeiten, müssen ihre Geräte regelmäßig überprüft und qualifiziert werden.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRC86124 SDS_DE_CH_VWRC86125 SDS_DE_CH_VWRC86126 SDS_DE_CH_VWRC86127 SDS_DE_CH_VWRC86128
SDS
Mehr
VWR® for Calibrations
Product Literature
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:UV/VIS-Standard 6, für Wellenlängentests