AuftragsverfolgungKontakt
Storage drums
Storage drums
50 L, 393 mm, 435 mm
Katalognr. SAMPA126-50
Anbieter:   Sampling Systems
Storage drums
Katalognr. SAMPA126-50
Anbieter:  Sampling Systems
Storage drums
Storage drums
50 L, 393 mm, 435 mm
Preis
SFr. 1’250.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
  • Open top pharmaceutical grade drums with lids
  • Made of 316L stainless steel body and lid
  • Supplied with side handles
The robust, hygienic design means they are suitable for the most demanding applications. These drums are finished to a bright polish finish with all the welds ground and polished.
Delivery information: Supplied with lid, clamp and O-ring.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    393 mm
  • Kapazität:
    50 L
  • Höhe:
    435 mm
  • Seq:
    10
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA430-196
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 43.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA429-395
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 373.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA430-300
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 63.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA429-470
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 382.00