Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Körperduschen | Avantor

Körperduschen

Körperdusche, Deckenmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 2 kg
Katalognr. 118-0551
Anbieter:   BROEN-LAB
Körperduschen
Katalognr. 118-0551
Anbieter:  BROEN-LAB
Körperduschen
Körperduschen

Körperdusche, Deckenmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 2 kg

Preis
SFr. 563.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.

  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage

Min. Arbeitsdruck: 1 bar

Zertifizierung: EN 15154-1

Bestellinformationen: Wandhalter zur Unterstützung bei Wandmontage müssen separat bestellt werden.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Körperdusche, Deckenmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 2 kg
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..