Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Körperduschen | Avantor

Körperduschen

Körperdusche für freiliegende Rohre mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
Katalognr. BROE17582009
Anbieter:   BROEN-LAB
Körperduschen
Katalognr. BROE17582009
Anbieter:  BROEN-LAB
Körperduschen
Körperduschen

Körperdusche für freiliegende Rohre mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg

Preis
SFr. 649.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.

  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage

Min. Arbeitsdruck: 1 bar

Zertifizierung: EN 15154-1

Bestellinformationen: Wandhalter zur Unterstützung bei Wandmontage müssen separat bestellt werden.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Körperdusche für freiliegende Rohre mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.