AuftragsverfolgungKontakt
Fine forceps, mirror finish | Avantor
Fine forceps, mirror finish
Fine, Edelstahl, 110 mm, Mirror finish, Gerade, 0,1×0,06 mm
Katalognr. FSCI11412-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine forceps, mirror finish
Katalognr. FSCI11412-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine forceps, mirror finish
Fine forceps, mirror finish
Fine, Edelstahl, 110 mm, Mirror finish, Gerade, 0,1×0,06 mm
Preis
SFr. 77.41
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Fine
  • Länge:
    110 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    Mirror finish
  • Spitzengröße:
    0,1×0,06 mm
  • Spitzenform:
    Gerade