AuftragsverfolgungKontakt
SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L | Avantor
SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L
Katalognr. 705-1123
Anbieter:   Hach
SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L
Katalognr. 705-1123
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 103.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents