VWR®, Rollerflaschen
Product Details & Documents
Diese Rollerflaschen sind die optimalen Gefäße für die Massenkultivierung von Zellen, indem sie deren Wachstum und Vermehrung fördern, und eignen sich für Anwendungen in der Forschung und Produktion, einschließlich der Kultivierung von Säugetierzellen zur Virusvermehrung und Produktion von Biopharmazeutika.
- Verschlüsse sind gerändelt, um einen festen Griff zu bieten
- Zwei verschiedene Verschlussformen können in offenen und geschlossenen Systemen verwendet werden
- Jede Flasche ist mit Siebdruckgraduierungen versehen
- Nicht pyrogen
- Temperaturbereich: –20 bis +50 °C
- Jede Packung ist mit einer Chargennummer gekennzeichnet
- Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
Geeignet für alle gängigen Instrumente und die Automatisierung. Die Gefäße sind mit einer großen Wachstumsfläche von 490, 850 und 1900 cm² für Adhäsionskulturen und einem Volumen von 1 oder 2 Litern für Suspensionskulturen erhältlich. Die Flaschen sind für optimale Zellhaftung oberflächenbehandelt. Die Flaschen mit glatter Oberfläche sind für einen maximalen nutzbaren Wachstumsbereich riefenfrei, und die Flaschen mit gerippter Oberfläche bieten eine größere Fläche für Zellwachstum.
Zertifizierung: ISO 9001, ISO 13485.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Die Flaschen sind nicht autoklavierbar. *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerAvantor Cell Culture Solutions.pdf
Produktliteratur
CoC VWR Roller Bottle.pdf CoC VWR Roller Bottles Non-treated.pdf
Konformitätserklärung
Technische Daten
- Wachstumsfläche:1700 cm²
- Verpackt:1/Beutel, 12/Box
- Kapazität:5000 ml
- Bezeichnung:Behandelte Oberfläche, belüfteter Verschluss
- Seq:15
- Cat. No.:734-3249
- Umweltzertifizierung:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung