Mikroplatten-Reader, UV/Vis-Absorption, Single-Mode, SpectraMax® ABS PLUS
Product Details & Documents
Der SpectraMax® ABS Plus Mikroplatten-Reader kann sowohl küvetten-basierte als auch Mikroplatten-Reader-Anwendungen auf demselben Instrument durchführen. Messen Sie unter Verwendung einer Standardküvette, einer 96- oder 384-Well-Mikroplatte eine Probe oder bis zu 384 Proben in einer einzigen Plattenmessung.
- Kompaktes Design
- Geringe Volumina, maximaler Durchsatz bei 96- oder 384-Well-Mikroplatten-Kompabilität
- Leistungsstarke Datenanalyse mit SoftMax® Pro-Software
- Optimale Leistung mit Validierungsinstrumenten
SpectraMax® ABS Plus-Reader enthalten einen Gittermonochromator, um die für jeden Assay erforderliche exakte Wellenlänge auszuwählen. Der ABS Plus-Reader umfasst einen Wellenlängenbereich von 190 bis 1000 nm, was 810 freien Filtern entspricht. Das fortschrittliche optische und elektronische Design der Reader bietet bei Well-Platten mit Rund-, Flach- oder Half-Area-Boden eine genauso hohe Leistung. Wählen Sie bei einem Scanvorgang bis zu sechs Wellenlängen, um die Anzahl der in einem Experiment erfassten Datenpunkte zu maximieren.
DNA and RNA absorbance measurements using SpectraMax Microplate Readers High-throughput melamine detection with Abraxis Melamine ELISA Kit and Molecular Devices Absorbance readers Low-volume, high-throughput DNA and protein detection on the SpectraMax ABS Plus Microplate Reader Measure total protein in cell lysates with SpectraMax ABS Plus Microplate Reader
Technische Daten
- Bezeichnung:SpectraMax® ABS PLUS UV/Vis Mikroplatten-Reader, Single-Mode, mit der aktuellen Version von SoftMax® Pro und einem MD-Wartungsplan für Teile und Arbeit für 2 weitere Jahre
- Photometrischer Bereich:0,000 - 4,000 AD
- Wellenlängen-Wiederholbarkeit:± 0,2 nm
- Plattentypen:96- bis 384-Well-Platten und Küvetten
- Streulicht:<0,05% bei 230 nm
- Messdauer:Normaler Modus: 96-Well-Platte in 9 Sekunden und 384-Well-Platte in 29 Sekunden;
Schneller Lesemodus: 96-Well-Platte in 5 Sekunden und 384-Well-Platte in 16 Sekunden (Mindestdauer) - Temperaturstabilität:±0,5 °C
- Schüttelbewegung:Linear
- Lichtquelle:Xenon-Blitzlampe
- Messmodi:Endpunkt und Kinetik
- Gewicht:11,3 kg
- Wellenlängebandbreite:2,0 nm
- Wellenlängenbereich:190 - 1000 nm
- Inkubationsbereich:5 °C über Umgebungstemperatur bis 45 °C
- Cat. No.:MLDVABSPLUS-ACAD3
- Modell:SpectraMax® ABS PLUS
- B×T×H:305×414×203 mm
- Photometric linearity:0,0 - 3,0 AD
- Photometrische Genauigkeit:<±0,006 AD ±1% (microplaque);
<±0,005 AD ±1% (cuvette) - Wellenlängenauswahl:Monochromator, in Schritten von 1,0 nm drehbar
- Software:SoftMax® Pro
- Wellenlängengenauigkeit:± 1 nm