DURAN® Pasteurpipetten
Pasteurpipette, Ø 6,95 mm, , 230 mm
SCOT233302303
DURAN® Pasteurpipetten aus Borosilikatglas 5.1 sind eine hochwertige Alternative zu Kunststoffpipetten und Pipetten aus Kalk-Soda-Glas.
- Materialeigenschaften gewährleisten chemische Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
- Pasteurpipetten mit kurzer oder langer, verlängerter, feiner Spitze (150 und 230 mm)
- Das Füllvolumen beträgt ca. 2 ml
Borosilikatglas 5.1 ist stabiler als Kalk-Natron-Glas und daher unempfindlich gegenüber schnellen Temperaturwechseln und chemischen Belastungen. Nahezu inertes Borosilikatglas minimiert Wechselwirkungen mit dem Material und verringert das Risiko einer Probenkontamination.
:
: Naturkautschuksauger können separat bestellt werden.
:
:
:
- Bezeichnung:Pasteurpipette, Ø 6,95 mm
- Länge:230 mm
- Seq:02