AuftragsverfolgungKontakt
DURAN® Pasteurpipetten | Avantor
DURAN® Pasteurpipetten
Pasteurpipette, Ø 6,95 mm, , 150 mm
Katalognr. SCOT233301504
Anbieter:   DWK Life Sciences
DURAN® Pasteurpipetten
Katalognr. SCOT233301504
Anbieter:  DWK Life Sciences
DURAN® Pasteurpipetten
DURAN® Pasteurpipetten
Pasteurpipette, Ø 6,95 mm, , 150 mm
Preis
SFr. 86.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
DURAN® Pasteurpipetten aus Borosilikatglas 5.1 sind eine hochwertige Alternative zu Kunststoffpipetten und Pipetten aus Kalk-Soda-Glas.
  • Materialeigenschaften gewährleisten chemische Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
  • Pasteurpipetten mit kurzer oder langer, verlängerter, feiner Spitze (150 und 230 mm)
  • Das Füllvolumen beträgt ca. 2 ml
Borosilikatglas 5.1 ist stabiler als Kalk-Natron-Glas und daher unempfindlich gegenüber schnellen Temperaturwechseln und chemischen Belastungen. Nahezu inertes Borosilikatglas minimiert Wechselwirkungen mit dem Material und verringert das Risiko einer Probenkontamination.
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Naturkautschuksauger können separat bestellt werden.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pasteurpipette, Ø 6,95 mm
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    01