AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer
Präzisionsthermometer
−5...+100 °C, ±0,2 %, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Catalog # AMARL27358-FL/DKD3
Supplier:   Amarell
Präzisionsthermometer
Catalog # AMARL27358-FL/DKD3
Supplier:  Amarell
Präzisionsthermometer
−5...+100 °C, ±0,2 %, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 6 - 7 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer eignen sich zur amtlichen Eichung oder Kalibrierung.
  • Mit Ring an der Oberseite
  • Dauerhaftes Pigment
  • Fester Stiel
Packaging: In eine durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Specifications
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Länge:
    420 mm
  • Seq:
    12
  • Genauigkeit:
    ±0,2 %
  • Füllung:
    Rote Spezialflüssigkeit
  • Messbereich:
    −5...+100 °C