Vakuum-Controller, kompakt, VACUU·SELECT
Product Details & Documents
Der komplett ausgestattete VACUU·SELECT Kompakt-Controller ist bereit für den Einsatz mit vorhandenen Vakuumquellen wie Einzelpumpen oder Vakuumnetzwerken.
- Zeitersparnis durch vordefinierte Anwendungen und selbstständige Siedepunkterkennung
- Einfache Installation - VACUU·SELECT einfach zwischen Pumpe und Vakuumanwendung anschließen
- Integriertes Belüftungsventil auch für Inertgas
- Rückschlagventil - keine Beeinflussung benachbarter Anwendungen an einer Vakuumversorgung
Der Controller mit intuitivem Touch-Display bietet vordefinierte Vakuumprozesse für alle gängigen Laboranwendungen. Bei Verdampfungsprozessen erkennt er den Siededruck selbstständig und schaltet in den Zweipunkt-Regelbetrieb, um ein stabiles Vakuum aufrechtzuerhalten. Neben weiteren vordefinierten Anwendungen besteht die Möglichkeit, die Prozesse individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Somit deckt VACUU·SELECT ein breites Spektrum von Vakuumanwendungen im Labor ab.
Nutzen Sie die manuelle Solldruck-Anpassung für einfache Prozesse, starten Sie auf Knopfdruck vordefinierte Anwendungen oder erstellen Sie Ihre eigene Anwendung mit dem einfachen Drag-and-Drop-Editing.
Der Controller ist verfügbar als Tischgerät, für die Stativ-Montage oder als Einbauversion für Laborarbeitsplätze.
Lieferinformationen: VACUU·SELECT Vakuum-Controller inkl. Magnetventil, Rückschlagventil, integriertem Keramik-Membran-Vakuumsensor, Belüftungsventil und Steckernetzteil - betriebsfertig, mit Anleitung.
Technische Daten
- Bezeichnung:VACUU·SELECT Kompakt-Controller Stativversion
- Seq:02
- Max. Stromaufnahme Netzteil:4 A
- Regelbereich:1080 - 0,1 mbar (810 - 0,1 Torr)
- Messprinzip:Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck
- Messgenauigkeit:<±1 mbar/hPa/Torr / ±1 Digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)
- Schutzart:IP 42/IP 40
- Cat. No.:131-0007
- Modell:VACUU·SELECT Kompakt-Controller Stativversion
- B×T×H:152×127×189 mm
- Gewicht ohne Akku:2,0 kg
- Stromversorgung:100 - 230 V, 50 - 60 Hz
- Messbereich:1080 - 0,1 mbar (810 - 0,1 Torr)
- Temperaturgang:<0,15 mbar/hPa (<±0,11 Torr/K)
- Belüftungsventil (integriert):Schlauchtülle DN 4 - 5 mm