AuftragsverfolgungKontakt
Sample dippers, DispoDipper | Avantor
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, SteriPlast® PP, 429 mm, 53 mm, +, 250 ml
Katalognr. 216-2209
Anbieter:   BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Katalognr. 216-2209
Anbieter:  BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, SteriPlast® PP, 429 mm, 53 mm, +, 250 ml
Preis
SFr. 78.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
  • Production and packaging according to cleanroom class 7
  • Prevents cross-contamination or sample impurities
  • Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
 : EU food requirements and FDA regulations.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Ø:
    53 mm
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    250 ml
  • Bezeichnung:
    DispoDipper
  • Länge:
    429 mm
  • Material:
    SteriPlast® PP
  • Seq:
    06