Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, SteriPlast® PP, 415 mm, 53 mm, +, 100 ml
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
- Production and packaging according to cleanroom class 7
- Prevents cross-contamination or sample impurities
- Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Zertifizierung: EU food requirements and FDA regulations.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerBURK5393-7011_250430.pdf CoC_BURK5393-7001_232075 CoC_BURK5393-7001_235403 CoC_BURK5393-7011_211520 CoC_BURK5393-7011_213814
Mehr
BURK5393-7021_TDS_EN
Technisches Datenblatt
DispoDipper
Videos
Technische Daten
- Ø:53 mm
- Steril:+
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:DispoDipper
- Länge:415 mm
- Material:SteriPlast® PP
- Seq:04