2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSPC502594-25G
Anbieter: Apollo Scientific
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Katalognr. APOSPC502594-25G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer: 34667-88-4
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:34667-88-4
- Formel:C₇H₃FN₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD04038715
- Molekulargewicht:166.11 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



