AuftragsverfolgungKontakt
SeramunBlock | Avantor
SeramunBlock
SeramunBlock, 250 mL
Katalognr. APOSBIL3122-250ML
Anbieter:   Apollo Scientific
SeramunBlock
Katalognr. APOSBIL3122-250ML
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  
SeramunBlock
SeramunBlock, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 118.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Combined Stabiliser/ blocking solution for solid phase immobilised proteins effecting protein stabilisation and blocking of free surfaces.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    SeramunBlock