Präzisionsthermometer
, 0...100 °C, ±0,2 %, 420 mm, Rote Spezialflüssigkeit, 8,5 - 9,0 mm
AMARL25948-FL/DKD5
: Amarell
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Packaging: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Documents
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Datasheet
- Ø:8,5 - 9,0 mm
- Länge:420 mm
- Seq:37
- Genauigkeit:±0,2 %
- Füllung:Rote Spezialflüssigkeit
- Messbereich:0...100 °C