AuftragsverfolgungKontakt
Storage Cabinet | Avantor
Storage Cabinet
Storage cabinets, 2 doors, Edelstahl 304, 70 kg
Katalognr. PALBJE0950C
Anbieter:   Palbam
Storage Cabinet
Katalognr. PALBJE0950C
Anbieter:  Palbam
Storage Cabinet
Storage cabinets, 2 doors, Edelstahl 304, 70 kg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Removable shelves and sloping roof design as standard. Available on either casters or leveler legs.
  • 3/4 height cabinets
  • stainless steel 304 with electro-polished finish
L×W×H: 900×500×1500 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Storage cabinets
  • Material:
    Edelstahl 304
  • Seq:
    01
  • Türen:
    2 doors
  • Gewicht:
    70 kg