AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope | Avantor
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Apochromat objective, 2×, 6,2 mm
Katalognr. ECHLJMAG0020
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalognr. ECHLJMAG0020
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Apochromat objective, 2×, 6,2 mm
Preis
SFr. 1’850.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
  • Vergrößerung:
  • Bezeichnung:
    Apochromat objective
  • Seq:
    02
  • Arbeitsabstand:
    6,2 mm