Zubehör
Einlegerahmen für Glas-Objektträger
Katalognr. ECHLHLDR0002
Anbieter: DISCOVER ECHO
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Einlegerahmen für Glas-Objektträger
- Seq:04
- Cat. No.:ECHLHLDR0002
- Stromzufuhr:163 - 240 VA (50/60 Hz)
- Output:USB
- Kamera:75 MP Farbe
- Beobachtungsmethode:Hellfeld und Phasenkontrast
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® Display, 2732×2048 (264 Pixel/Inch)
- Sensor:CMOS