AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope | Avantor
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat; 0,4 NA, 20×, 1,2 mm
Katalognr. ECHLJMAG0206
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalognr. ECHLJMAG0206
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planachromat; 0,4 NA, 20×, 1,2 mm
Preis
SFr. 316.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    20×
  • Bezeichnung:
    Planachromat; 0,4 NA
  • Seq:
    12
  • Arbeitsabstand:
    1,2 mm