AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100 | Avantor
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,400 - 1,500 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Katalognr. AMARH809616DKD3
Anbieter:   Amarell
Density hydrometers, M100
Katalognr. AMARH809616DKD3
Anbieter:  Amarell
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,400 - 1,500 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
  • Round capillary
  • Accuracy of ±1 °C
  • Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
Zertifizierung: DIN 12791
Verpackung: In a transparent plastic case.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dichte-Aräometer ohne Thermometer
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    24
  • Teilung:
    0,0002 g/cm³
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,400 - 1,500 g/cm³