AuftragsverfolgungKontakt
Racks for tubes | Avantor
Racks for tubes
Orange, 25 (5×5), 5 ml
Katalognr. SIMPT450-25O
Anbieter:   Simport Scientific
Racks for tubes
Katalognr. SIMPT450-25O
Anbieter:  Simport Scientific
Racks for tubes
Racks for tubes
Orange, 25 (5×5), 5 ml
Preis
SFr. 81.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Made of polypropylene.
  • Reusable, autoclavable and freezable (–90 °C)
  • Wells are numbered for easier identification
  • Good chemical resistance
Technische Daten
  • Für Röhrchen:
    5 ml
  • Anz. Bohrungen:
    25 (5×5)
  • Farbe:
    Orange
  • Seq:
    02